Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl HPLC-kolonner
Produktkod. 10207834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
1,9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytisk kolonn
Förberedande kolumn
Skyddskassett, 4 st.
Skyddspatron
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Kolumnformat Förpackningsstorlek
10207834 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonn Varje
16398576 250 mm 10 mm 5 μm Förberedande kolumn -
10675335 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10762907 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10753477 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10127604 100 mm 3 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10753667 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10014574 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10005784 250 mm 4 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10442595 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10351445 10 mm 4 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10525435 10 mm 3 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10025644 10 mm 2.1 mm 5 μm Skyddspatron Paket med 4
10287924 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10446984 150 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10277924 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10794627 150 mm 1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10690256 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10437324 100 mm 3 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10056364 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10208264 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10026124 10 mm 4 mm 3 μm Skyddspatron Paket med 4
10279654 10 mm 3 mm 3 μm Skyddspatron Paket med 4
10380915 10 mm 2.1 mm 3 μm Skyddspatron Paket med 4
10595125 200 mm 2.1 mm 1,9 μm Analytisk kolonn Varje
10431825 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonn Varje
10422015 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 10207834 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25902102130
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används för snabb analys av aromatiska analyter, inklusive glukokortikosteroider, östrogener, fettlösliga vitaminer och fosfolipider.
Få utmärkt retention och unik selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl omvänd fas HPLC-kolonner. En butyl (C4)-linker i den fenylbundna fasen möjliggör överlägsen inriktning av fenylringen med aromatiska molekyler, vilket förbättrar pi-pi-interaktioner och förbättrar retentionen av molekylerna. C4-linkern ger också den stationära fasen måttlig hydrofobicitet, vilket gör den idealisk för separation av analytblandningar med varierande polaritet och aromaticitet. Den enastående toppformen resulterar i större känslighet.
Särskild selektivitet
  • Ger selektivitet som kompletterar den som ges av alkylkedjefaser
  • Måttlig hydrofobicitet jämfört med C18
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för högkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med UHPLC
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 18130 psi (1250 bar)
Partikelform Fullt porös
Partikelstorlek 1.9μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Kvantitet Vardera
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L11
Stationär fas Fenyl
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Stainless Steel
Teknik UHPLC, HPLC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.