Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Används för snabb analys av aromatiska analyter, inklusive glukokortikosteroider, östrogener, fettlösliga vitaminer och fosfolipider.
Få utmärkt retention och unik selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl omvänd fas HPLC-kolonner. En butyl (C4)-linker i den fenylbundna fasen möjliggör överlägsen inriktning av fenylringen med aromatiska molekyler, vilket förbättrar pi-pi-interaktioner och förbättrar retentionen av molekylerna. C4-linkern ger också den stationära fasen måttlig hydrofobicitet, vilket gör den idealisk för separation av analytblandningar med varierande polaritet och aromaticitet. Den enastående toppformen resulterar i större känslighet.
- Ger selektivitet som är komplementär till den som tillhandahålls av alkylkedjefaser
- Måttlig hydrofobicitet jämfört med C18
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 175Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.