Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl HPLC-kolonner
Produktkod. 10690256 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Kolumnformat | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 10690256 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 16398576 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Förberedande kolumn | - |
| 10675335 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10762907 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10753477 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10127604 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10753667 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10014574 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10005784 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10442595 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10351445 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10525435 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Skyddskassett, 4 st. | Paket med 4 |
| 10025644 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Skyddspatron | Paket med 4 |
| 10287924 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10446984 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10277924 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10794627 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10437324 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10056364 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10208264 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10026124 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Skyddspatron | Paket med 4 |
| 10279654 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Skyddspatron | Paket med 4 |
| 10380915 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Skyddspatron | Paket med 4 |
| 10595125 | 200 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | Analytisk kolonn | Varje |
| 10431825 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10207834 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Analytisk kolonn | Varje |
| 10422015 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Analytisk kolonn | Varje |
Använd kampanjkoden 27993
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27993" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Få utmärkt retention och unik selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl omvänd fas HPLC-kolonner. En butyl (C4)-linker i den fenylbundna fasen möjliggör överlägsen inriktning av fenylringen med aromatiska molekyler, vilket förbättrar pi-pi-interaktioner och förbättrar retentionen av molekylerna. C4-linkern ger också den stationära fasen måttlig hydrofobicitet, vilket gör den idealisk för separation av analytblandningar med varierande polaritet och aromaticitet. Den enastående toppformen resulterar i större känslighet.
- Ger selektivitet som kompletterar den som ges av alkylkedjefaser
- Måttlig hydrofobicitet jämfört med C18
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för högkapacitetsscreening
- 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelform | Fullt porös |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 175Å |
| Kvantitet | Vardera |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L11 |
| Stationär fas | Fenyl |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Förpackningsmaterial | Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 8% |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Material | Stainless Steel |
| Teknik | Reversed Phase HPLC |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.