Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl HPLC-kolonner
Produktkod. 16398576 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Kolumnformat:
Analytical Column
Analytisk kolonn
Guard Cartridge, 4 Pk.
Preparativ kolonn, standard
Skyddskassett, 4 st.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Kolumnformat unitSize
16398576 250 mm 10 mm 5 μm Preparativ kolonn, standard -
10675335 50 mm 2.1 mm 5 μm Analytical Column Varje
10762907 50 mm 4.6 mm 5 μm Analytical Column Varje
10753477 100 mm 2.1 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10127604 100 mm 3 mm 5 μm Analytical Column Varje
10753667 100 mm 4.6 mm 5 μm Analytical Column Varje
10014574 150 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10005784 250 mm 4 mm 5 μm Analytical Column Varje
10442595 250 mm 4.6 mm 5 μm Analytisk kolonn Varje
10351445 10 mm 4 mm 5 μm Guard Cartridge, 4 Pk. Paket med 4
10525435 10 mm 3 mm 5 μm Guard Cartridge, 4 Pk. Paket med 4
10025644 10 mm 2.1 mm 5 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10287924 150 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10446984 150 mm 3 mm 3 μm Analytical Column Varje
10277924 150 mm 2.1 mm 3 μm Analytical Column Varje
10794627 150 mm 1 mm 3 μm Analytical Column Varje
10690256 100 mm 4.6 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10437324 100 mm 3 mm 3 μm Analytical Column Varje
10056364 100 mm 2.1 mm 3 μm Analytisk kolonn Varje
10208264 50 mm 2.1 mm 3 μm Analytical Column Varje
10026124 10 mm 4 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10279654 10 mm 3 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10380915 10 mm 2.1 mm 3 μm Skyddskassett, 4 st. Paket med 4
10595125 200 mm 2.1 mm 1.9 μm Analytical Column Varje
10431825 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonn Varje
10207834 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonn Varje
10422015 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Analytisk kolonn Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 16398576 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25905259070A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för snabb analys av aromatiska analyter, inklusive glukokortikosteroider, östrogener, fettlösliga vitaminer och fosfolipider.
Få utmärkt retention och unik selektivitet för aromatiska och måttligt polära analyter med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Fenyl omvänd fas HPLC-kolonner. En butyl (C4)-linker i den fenylbundna fasen möjliggör överlägsen inriktning av fenylringen med aromatiska molekyler, vilket förbättrar pi-pi-interaktioner och förbättrar retentionen av molekylerna. C4-linkern ger också den stationära fasen måttlig hydrofobicitet, vilket gör den idealisk för separation av analytblandningar med varierande polaritet och aromaticitet. Den enastående toppformen resulterar i större känslighet.
Speciell selektivitet
  • Ger selektivitet som är komplementär till den som tillhandahålls av alkylkedjefaser
  • Måttlig hydrofobicitet jämfört med C18
Om Hypersil GULD Familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 10 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 4300 psi (300 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L11
Stationär fas Fenyl (Ph)
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.