Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC-kolonner
Codice prodotto. 10259174 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4
Varje
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10259174
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 25705014001
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Uppnå enastående toppform och känslighet i svagt anjonbyte, omvänd fas och normalfaslägen med Hypersil GULD Amino LC Kolumner.
Uppnå utmärkta kromatografiska separationer i svagt anjonbyte, omvänd fas och normal fas med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC-kolonner. Dessa kolonner, som har en högpresterande aminopropylfas, ger enastående toppform och känslighet och är tillgängliga med en partikelstorlek μpå 1,9 m för höghastighets, högeffektiv separation.
Utmärkta kromatografiska egenskaper i tre lägen
  • Behåller anjoner och organiska syror i svagt anjonbytesläge när det används med vanliga buffertar och en organisk modifierare
  • Utmärker sig för kolhydratanalys i omvänd fasläge
  • Erbjuder en alternativ selektivitet till silikakolonner i normalfaskromatografi
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning 1,9, 3 μoch 5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 4 mm
Flödeshastighet 0,8 ml/min
För användning med Uniguard Direct-Connection och fristående hållare
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L8
Stationär fas Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 2%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC
Typ Skyddskassett
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato