Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino HPLC-kolonner
BIOPHARMA
Produktkod. 10793097 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10793097 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10427324 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10157554 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10391295 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10147654 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10742717 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10006074 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10554105 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10322975 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10752717 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10517455 250 mm 3 mm 5 μm Varje
10732347 200 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10670246 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10177994 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10381295 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10169564 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10600826 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10211095 150 mm 1 mm 3 μm Varje
10289364 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10689755 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10742527 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10187654 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10681196 30 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10056114 10 mm 4 mm 3 μm -
10478664 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
10698515 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10036304 10 mm 1 mm 3 μm Paket med 4
10259174 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10525615 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
10659465 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 10793097 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25702052130
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-10-2026
Uppnå enastående toppform och känslighet vid svag anjonbyte, omvänd fas och normalfaslägen med Hypersil GOLD Amino LC-kolonner.
Uppnå utmärkta kromatografiska separationer i svagt anjonbyte, omvänd fas och normal fas med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Amino LC-kolonner. Dessa kolonner, som har en högpresterande aminopropylfas, ger enastående toppform och känslighet och är tillgängliga med en partikelstorlek μpå 1,9 m för höghastighets, högeffektiv separation.
Utmärkta kromatografiska egenskaper i tre lägen
  • Behåller anjoner och organiska syror i svagt anjonbytesläge när de används med gemensamma buffertar och en organisk modifierare
  • Excels för kolhydratanalys i omvänd fas-läge
  • Erbjuder alternativ selektivitet till kiseldioxidkolonner i normalfaskromatografi
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för högkapacitetsscreening1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med UHPLC
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 18130 psi (1250 bar)
Partikelform Fullt porös
Partikelstorlek 1.9μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Kvantitet Vardera
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L8
Stationär fas Amino (NH2)
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 2%
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas, normal fas, jonbyte, HILIC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.