Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP aQ HPLC-kolonner
Produktkod. 16348566 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolumnformat:
Förberedande kolumn, Xtended Life
Guard Column
Guard Column, 1/16 tum.
Guard Column, 1/8 tum.
Preparativ kolonn, standard
Skyddskolonn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16348566
Brand: Thermo Scientific™ 25305159370A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stabil i 100 % vattenhaltig mobil fas, Hypersil GOLD aQ polära ändkapslade C18 preparativa HPLC-kolonner ger förbättrad retention och upplösning av polära analyter.
Behåll och lös polära analyter för dina skala upp reningsbehov genom att använda Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 förberedande kolumner. Dessa C18-preparativa HPLC-kolonner är perfekta för utmanande omvänd fasseparationer med användning av mycket vattenhaltiga mobila faser. Våra kolonner finns i ett brett utbud av dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Alternativ selektivitet med polär ändkapslad C18 stationär fas
  • Polär funktionell grupp i ändlocket ger ytterligare interaktionsmekanism för separation av polära föreningar.
  • Ger överlägsen retention av polära föreningar.
  • C18 (USP L1) selektivitet.
Stabilitet i mycket vattenhaltiga mobila faser
  • Tillämpbar i 100 % vattenhaltiga mobila faser.
  • Ingen förlust av prestanda eller stabilitet.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 30 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 2200 psi (152 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas aQ C18
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Polär
Fas Omvänd fas