Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Produktkod. 10019382 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10019382 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10649215 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10221325 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10241085 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10783497 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10659945 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10582065 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10161023 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10718063 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10150593 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10140593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10662474 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10776153 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Paket med 3 |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10008902 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10572255 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10364603 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10190873 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10541105 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10513795 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10715793 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11548280 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10486693 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10736734 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10582635 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10119574 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10572635 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10324223 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10375203 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Varje |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Behåll och lös polära analyter med mycket vattenhaltiga mobila faser.
Behåll och lös upp polära analyter med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolumner. Dessa kolonner ger utmärkt toppform, även med utmanande omvänd fasseparation med användning av mycket vattenhaltiga mobila faser.
- Polär funktionell grupp i ändlocket ger ytterligare interaktionsmekanism för separation av polära föreningar
- Ger överlägsen retention av polära föreningar
- Användbar i 100 % vattenhaltiga mobila faser
- Ingen förlust av prestanda eller stabilitet
- Kontrollerade sekundära interaktioner säkerställer optimal toppform för alla analyttyper
- Idealisk för kvantitativ analys av spårnivåer av polära analyter
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelform | Fully Porous |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 175Å |
| Kvantitet | Each |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | aQ C18 |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 12% |
| Endcapped | Polär |
| Fas | Omvänd fas |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.