Learn More
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10582065 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | missing translation for 'unitSize' |
|---|---|---|---|---|
| 10582065 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10392955 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10017874 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10538395 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10649215 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10448564 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10362525 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10109374 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10221325 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10017824 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10027824 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10231085 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10241085 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10527245 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10446844 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10783497 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10659945 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10056134 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10611296 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10161023 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10019382 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10363105 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10497414 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10718063 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10150593 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10557435 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10140593 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10662474 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10508405 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10776153 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10117664 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Paket med 3 |
| 11578280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10370905 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10008902 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10509355 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10268944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10572255 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10210655 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10364603 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10139514 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10074313 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10190873 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10129514 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10541105 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10629955 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10251235 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10513795 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10715793 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 11568280 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11558280 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11548280 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10360905 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10486693 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10736734 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10631344 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10582635 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10621344 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10119574 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10111723 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10572635 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10101723 | 50 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10324223 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10375203 | 20 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | Varje |
Använd kampanjkoden 27992
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27992" för att få ditt kampanjpris.
Beschreibung
Behåll och lös upp polära analyter med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolumner. Dessa kolonner ger utmärkt toppform, även med utmanande omvänd fasseparation med användning av mycket vattenhaltiga mobila faser.
- Polär funktionell grupp i ändkap ger ytterligare interaktionsmekanism för separation av polära föreningar
- Ger överlägsen bevarande av polära föreningar
- Användbar i 100 % vattenbaserade mobila faser
- Ingen förlust av prestanda eller stabilitet
- Kontrollerade sekundära interaktioner säkerställer optimal toppform för alla analyttyper
- Idealiskt för kvantitativ analys av spårnivåer av polära analyter
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för högkapacitetsscreening
- 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Spezifikation
Spezifikation
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelform | Fullt porös |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 175Å |
| Kvantitet | Vardera |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | aQ C18 |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Förpackningsmaterial | Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 12% |
| Endcapped | Polär |
| Fas | Omvänd fas |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.