Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Produktkod. 10783497 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
1,9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Varje
63 product options available for selection
Product selection table with 63 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
10783497 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
10392955 50 mm 10 mm 5 μm Varje
10017874 50 mm 30 mm 5 μm Varje
10538395 50 mm 50 mm 5 μm Varje
10649215 100 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10448564 100 mm 30 mm 5 μm Varje
10362525 100 mm 50 mm 5 μm Varje
10109374 150 mm 10 mm 5 μm Varje
10221325 150 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10017824 150 mm 30 mm 5 μm Varje
10027824 150 mm 50 mm 5 μm Varje
10231085 250 mm 10 mm 5 μm Varje
10241085 250 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10527245 250 mm 30 mm 5 μm Varje
10446844 250 mm 50 mm 5 μm Varje
10659945 50 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10582065 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10056134 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10611296 250 mm 3 mm 5 μm Varje
10161023 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10019382 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10363105 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10497414 150 mm 3 mm 5 μm Varje
10718063 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10150593 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10557435 100 mm 3 mm 5 μm Varje
10140593 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10662474 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10508405 50 mm 3 mm 5 μm Varje
10776153 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10117664 10 mm 10 mm 5 μm Paket med 3
11578280 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10370905 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
10008902 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10509355 150 mm 4 mm 3 μm Varje
10268944 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10572255 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10210655 150 mm 1 mm 3 μm Varje
10364603 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10139514 100 mm 4 mm 3 μm Varje
10074313 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10190873 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10129514 100 mm 1 mm 3 μm Varje
10541105 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10629955 50 mm 4 mm 3 μm Varje
10251235 50 mm 3 mm 3 μm Varje
10513795 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10715793 30 mm 2.1 mm 3 μm Varje
11568280 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
11558280 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
11548280 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10360905 10 mm 1 mm 3 μm Paket med 4
10486693 200 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10736734 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10631344 100 mm 3 mm 1.9μ m Varje
10582635 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10621344 100 mm 1 mm 1.9μ m Varje
10119574 50 mm 4.6 mm 1.9μ m Varje
10111723 50 mm 3 mm 1.9μ m Varje
10572635 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10101723 50 mm 1 mm 1.9μ m Varje
10324223 30 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10375203 20 mm 2.1 mm 1,9 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 63 options available.
63 options
Produktkod. 10783497 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25305012101
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll och lös polära analyter med mycket vattenbaserade cellfaser.
Behåll och lös upp polära analyter med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 kolumner. Dessa kolonner ger utmärkt toppform, även med utmanande omvänd fasseparation med användning av mycket vattenhaltiga mobila faser.
Alternativ selektivitet med polär ändtoppad C18-stationär fas
  • Polär funktionell grupp i ändkap ger ytterligare interaktionsmekanism för separation av polära föreningar
  • Ger överlägsen bevarande av polära föreningar
Stabilitet i starkt vattenbaserade mobila faser
  • Användbar i 100 % vattenbaserade mobila faser
  • Ingen förlust av prestanda eller stabilitet
Utmärkt toppform
  • Kontrollerade sekundära interaktioner säkerställer optimal toppform för alla analyttyper
  • Idealiskt för kvantitativ analys av spårnivåer av polära analyter
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för högkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddspatron
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med UHPLC
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fullt porös
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 175Å
Kvantitet Paket med fyra
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas aQ C18
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 12%
Endcapped Polär
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.