Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX HPLC-kolonner
Produktkod. 10097834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
10097834 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10231385 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10077364 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10332885 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10734366 250 mm 3 mm 5 μm Varje
10698635 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10611406 200 mm 2.1 mm 1.9 μm Varje
10229564 150 mm 2.1 mm 1.9 μm Varje
10601406 100 mm 2.1 mm 1.9 μm Varje
10449644 50 mm 2.1 mm 1.9 μm Varje
10077194 30 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10037824 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10087344 150 mm 1 mm 3 μm Varje
10467254 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10763606 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10139184 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10469644 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
10167734 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10016414 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10177644 10 mm 1 mm 3 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 10097834 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26103102130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Separera effektivt mindre proteiner, peptider, anjoniska arter och polära molekyler med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC kolumner.
Separera effektivt mindre proteiner, peptider, anjoniska arter och polära molekyler med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC kolumner. Den svaga anjonbytarfasen, skapad av en polymer aminligand bunden till mycket ren basdeaktiverad kiseldioxid, separerar flera laddade analyter. Den bundna fasen erbjuder ytterligare kromatografiska alternativ, inklusive hydrofil interaktionskromatografi (HILIC), som är idealisk för separation av sockerarter och andra högpolära arter.
Utmärkt kromatografisk prestanda
  • Enastående toppform och selektivitet
  • Superb stabilitet under krävande pH-förhållanden
  • Högre effektivitet än polymerbaserade jonbytarkolonner
  • Förbättrad hastighet med μ1,9 m partikelstorlekskolonner
Om Hypersil GULD Familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med HILISK
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fully Porous
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Kvantitet Each
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Polymer amin
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 6%
Endcapped Nej
Fas HILIC och jonbyte
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.