Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523073 Handla allt Thermo Scientific Produkter
100 mm, 4.6 mm, 5 μm, Varje
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10231385
Brand: Thermo Scientific™ 26105104630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Separera effektivt mindre proteiner, peptider, anjoniska arter och polära molekyler med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC kolumner.
Separera effektivt mindre proteiner, peptider, anjoniska arter och polära molekyler med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC kolumner. Den svaga anjonbytarfasen, skapad av en polymer aminligand bunden till mycket ren basdeaktiverad kiseldioxid, separerar flera laddade analyter. Den bundna fasen erbjuder ytterligare kromatografiska alternativ, inklusive hydrofil interaktionskromatografi (HILIC), som är idealisk för separation av sockerarter och andra högpolära arter.
Excellent Chromatographic Performance
  • Outstanding peak shape and selectivity
  • Superb stability under demanding pH conditions
  • Higher efficiency than polymer-based ion exchange columns
  • Improved speed with 1.9μm particle size columns
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 1 mL/min
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 175 Å
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60°C
Stationär fas Polymeric Amine
Produktlinje Hypersil GOLD
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 6%
Kolumntyp Mixed Mode
Endcapped No
Fas HILIC and Ion Exchange
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX HPLC-kolonner >