Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 16398536 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Kolumnformat:
Förberedande kolumn, Xtended Life
Guard Column
Guard Column, 1/16 tum.
Guard Column, 1/8 tum.
Preparativ kolonn, standard
Skyddskolonn
Partikelstorlek:
5 μm
12 μm
12μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16398536
Brand: Thermo Scientific™ 25012259570A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skala enkelt upp din metod för att förbereda LC med hjälp av Hypersil GOLD C18 preparativa HPLC-kolonner för utmärkt toppform i en mängd olika format inklusive XtendedLife-teknologi.
Behåll exceptionell toppform och upplösning för dina uppskalningsbehov av rening med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 preparativa HPLC-kolonner. Våra kolonner finns i en mängd olika dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd. Dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner ger en betydande minskning av toppsvans med användning av generiska gradienter med C18-selektivitet. Hypersil GULD-kolumner ger dig självförtroende när du skalar upp från din analysmetod.
Roman Bonding
  • Egenutvecklad funktionalisering och slutkapning.
  • C18 (USP L1) selektivitet.
pH-stabilitet
  • Robust prestanda vid högt pH.
  • Utmärkt kolonnstabilitet vid lågt pH.
Överlägsen prestanda
  • Mycket symmetriska toppformer.
  • Förbättrad analyshastighet, effektivitet och känslighet.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Om Hypersil GULD Familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ kolonn, standard
Diameter (metrisk) 50 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 2000 psi (140 bar)
Partikelstorlek 12μ m
pH 2 till 9
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas