Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner
Produktkod. 10261325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
10261325 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10609585 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10699385 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10382865 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10322355 100 mm 3 mm 5 μm Varje
10699755 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10609765 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10688435 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10486854 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10067684 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10312635 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10127614 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10691396 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10391585 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10147884 10 mm 1 mm 3 μm Paket med 4
10447534 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10157884 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
10610626 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10332835 30 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10159534 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10037254 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10027504 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10732826 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10199474 150 mm 1 mm 3 μm Varje
10599735 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10312355 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10076694 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
10670046 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Produktkod. 10261325 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25503154630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en lägre hydrofobicitet än C18- eller C8-kolonner, Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-kolonner ger enastående känslighet och hög effektivitet.
För mycket hydrofoba analyter, uppnå snabbare separationer med utmärkta toppformer med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner. Med en lägre hydrofobicitet än C18- eller C8-kolonner, Hypersil GOLD C4-pelare ger enastående känslighet och hög effektivitet.
Liknande selektivitet, mindre retention än C18- eller C8-kolonner
  • Framgångsrik retention och separation av mycket hydrofoba analyter med denna kolonn med kort alkylkedjelängd och låg hydrofobicitet
  • Idealisk för analys av hydrofoba polypeptider och proteiner
Överlägsen prestanda
  • Mycket symmetriska toppformer
  • Kolumner μmed 1,9 m partikelstorlek förbättrar hastighet och effektivitet
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L26
Stationär fas C4
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.