Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner
Produktkod. 10447534 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10447534
Brand: Thermo Scientific™ 25503012101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en lägre hydrofobicitet än C18- eller C8-kolonner, Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4-kolonner ger enastående känslighet och hög effektivitet.
För mycket hydrofoba analyter, uppnå snabbare separationer med utmärkta toppformer med hjälp av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC-kolonner. Med en lägre hydrofobicitet än C18- eller C8-kolonner, Hypersil GOLD C4-pelare ger enastående känslighet och hög effektivitet.
Liknande selektivitet, mindre retention än C18- eller C8-kolonner
  • Framgångsrik retention och separation av mycket hydrofoba analyter med denna kolonn med kort alkylkedjelängd och låg hydrofobicitet
  • Idealisk för analys av hydrofoba polypeptider och proteiner
Överlägsen prestanda
  • Mycket symmetriska toppformer
  • Kolumner μmed 1,9 m partikelstorlek förbättrar hastighet och effektivitet
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med Uniguard Direktanslutning och fristående hållare
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L26
Stationär fas C4
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.