Description
För analyter med medelhög hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-kolonner för enastående känslighet och utmärkt toppform. Selektiviteten liknar C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer.
- Framgångsrik retention och separation av måttligt hydrofoba analyter
- Idealisk för fettsyror som är för hydrofoba för analys med C18-kolonner
- Högre analytisk genomströmning jämfört med C18-alkylkedjekemi
- Snabbare eluering av föreningen på grund av minskade hydrofoba interaktioner
- Mycket symmetriska toppformer
- Förbättrad analyshastighet, effektivitet och känslighet
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelform | Fully Porous |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 175Å |
| Kvantitet | Each |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.