Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 10442005 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10442005
Brand: Thermo Scientific™ 25202051030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Har analyter med medelhög hydrofobicitet eller behöver en mindre hydrofob fas för att erhålla optimal retention? Dessa kolonner ger enastående känslighet och utmärkt toppform.
För analyter med medelhög hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-kolonner för enastående känslighet och utmärkt toppform. Selektiviteten liknar C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer.
Similar selectivity, less retention than C18 columns
  • Successful retention and separation of moderately hydrophobic analytes
  • Ideal for fatty acids, which are too hydrophobic for analysis using C18 columns
Faster separations
  • Higher analytical throughput compared to C18 alkyl chain chemistry
  • Quicker compound elution due to reduced hydrophobic interactions
Superior performance
  • Highly symmetrical peak shapes
  • Improved speed of analysis, efficiency, and sensitivity
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 1 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 18130 psi (1250 bar)
Partikelstorlek 1.9 μm
pH 2 to 9
Porstorlek 175 Å
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Hypersil GOLD
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Yes
Fas Reversed Phase
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.