Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 10664945 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10664945
Brand: Thermo Scientific™ 25202052130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har analyter med medelhög hydrofobicitet eller behöver en mindre hydrofob fas för att erhålla optimal retention? Dessa kolonner ger enastående känslighet och utmärkt toppform.
För analyter med medelhög hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-kolonner för enastående känslighet och utmärkt toppform. Selektiviteten liknar C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer.
Liknande selektivitet, mindre retention än C18-kolonner
  • Framgångsrik retention och separation av måttligt hydrofoba analyter
  • Idealisk för fettsyror som är för hydrofoba för analys med C18-kolonner
Snabbare separationer
  • Högre analytisk genomströmning jämfört med C18-alkylkedjekemi
  • Snabbare eluering av föreningen på grund av minskade hydrofoba interaktioner
Överlägsen prestanda
  • Mycket symmetriska toppformer
  • Förbättrad analyshastighet, effektivitet och känslighet
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 18130 psi (1250 bar)
Partikelstorlek 1.9μ m
pH 2 till 9
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.