Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 10765783 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10765783 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10149494 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10261915 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10503235 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10343465 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10755783 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10690564 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10639565 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | Varje |
| 11538380 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11543141 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10108874 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10293413 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10203663 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10764356 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10619405 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10243453 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10690754 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10736144 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10734766 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10312745 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10078952 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10352695 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10774414 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10202105 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10619395 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10018912 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10027464 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10543995 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10558585 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10553035 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10283653 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10119564 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10746334 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10234864 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10442195 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | Varje |
| 10074694 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10329884 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10096024 | 50 mm | 4.6 mm | 1,9 μm | Varje |
| 10664945 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10442005 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | Varje |
| 10044264 | 30 mm | 2.1 mm | 1,9 μm | Varje |
| 11508280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10259644 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10535445 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10609855 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10487694 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10075814 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11598270 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10714817 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11542821 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
För analyter med medelhög hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-kolonner för enastående känslighet och utmärkt toppform. Selektiviteten liknar C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer.
- Lyckad retention och separation av måttligt hydrofoba analyter
- Idealiskt för fettsyror, som är för hydrofoba för analys med C18-kolonner
- Högre analytisk genomströmning jämfört med C18-alkylkedjekemi
- Snabbare sammanbunden eluering på grund av minskade hydrofoba interaktioner
- Mycket symmetriska toppformer
- Förbättrad analyshastighet, effektivitet och känslighet
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för högkapacitetsscreening
- 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 175 Å |
| Ytarea | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L7 |
| Stationär fas | C8 |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, Ultrapure kiseldioxid |
| Kolbelastning | 8% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Material | Stainless Steel |
| Teknik | Reversed Phase HPLC |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.