Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 HPLC-kolonner
Produktkod. p-6084226 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Partikelstorlek:
1,9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10765783 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10149494 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10261915 100 mm 3 mm 5 μm Varje
10503235 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10343465 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10755783 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10690564 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10639565 50 mm 1 mm 5 μm Varje
11538380 20 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11543141 250 mm 10 mm 5 μm Varje
10108874 150 mm 3 mm 5 μm Varje
10293413 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10203663 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10764356 50 mm 3 mm 5 μm Varje
10619405 250 mm 3 mm 5 μm Varje
10243453 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10690754 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10736144 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10734766 150 mm 4 mm 3 μm Varje
10312745 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10078952 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10352695 150 mm 1 mm 3 μm Varje
10774414 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10202105 100 mm 4 mm 3 μm Varje
10619395 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10018912 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10027464 100 mm 1 mm 3 μm Varje
10543995 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10558585 50 mm 3 mm 3 μm Varje
10553035 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10283653 30 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10119564 30 mm 3 mm 3 μm Varje
10746334 30 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10234864 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10442195 100 mm 3 mm 1,9 μm Varje
10074694 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10329884 100 mm 1 mm 1.9μ m Varje
10096024 50 mm 4.6 mm 1,9 μm Varje
10664945 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10442005 50 mm 1 mm 1,9 μm Varje
10044264 30 mm 2.1 mm 1,9 μm Varje
11508280 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10259644 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
10535445 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
10609855 10 mm 1 mm 5 μm Paket med 4
10487694 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10075814 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
11598270 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10714817 10 mm 1 mm 3 μm Paket med 4
11542821 250 mm 4.6 mm 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Produktkod. 10765783 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25205252130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Har analyter med medelhög hydrofobicitet eller behöver en mindre hydrofob fas för att erhålla optimal retention? Dessa kolonner ger enastående känslighet och utmärkt toppform.
För analyter med medelhög hydrofobicitet eller när en mindre hydrofob fas krävs för att erhålla optimal retention, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 LC-kolonner för enastående känslighet och utmärkt toppform. Selektiviteten liknar C18-kolonner med en förutsägbar elueringsordning men mindre retention. Den lägre hydrofobiciteten tillåter föreningar att eluera snabbare, vilket ger snabbare separationer.
Liknande selektivitet, mindre retention än C18-kolumner
  • Lyckad retention och separation av måttligt hydrofoba analyter
  • Idealiskt för fettsyror, som är för hydrofoba för analys med C18-kolonner
Snabbare separationer
  • Högre analytisk genomströmning jämfört med C18-alkylkedjekemi
  • Snabbare sammanbunden eluering på grund av minskade hydrofoba interaktioner
Överlägsen prestanda
  • Mycket symmetriska toppformer
  • Förbättrad analyshastighet, effektivitet och känslighet
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för högkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 175 Å
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Stainless Steel
Teknik Reversed Phase HPLC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.