Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC-kolonner
Produktkod. 10231965 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10231965
Brand: Thermo Scientific™ 25805103030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alternera selektivitet med lägre hydrofobicitet. Använd dessa HPLC-kolonner för normala och omvända fasseparationer.
Alternera selektivitet med lägre hydrofobicitet. Använda Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC Kolumner för normala och omvända fasseparationer.
  • Excellent peak shape
  • Outstanding sensitivity
  • Less retention for faster analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 175 Å
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil GOLD
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Mixed Mode
Endcapped Yes
Fas Normal and Reversed Phase
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.