Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC-kolonner
Produktkod. 10538585 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10538585
Brand: Thermo Scientific™ 25805254030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alternera selektivitet med lägre hydrofobicitet. Använd dessa HPLC-kolonner för normala och omvända fasseparationer.
Alternera selektivitet med lägre hydrofobicitet. Använda Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC Kolumner för normala och omvända fasseparationer.
  • Utmärkt toppform
  • Enastående känslighet
  • Mindre retention för snabbare analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Ja
Fas Normal och omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.