Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC-kolonner
Produktkod. 10672864 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10672864
Brand: Thermo Scientific™ 25803152130
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alternera selektivitet med lägre hydrofobicitet. Använd dessa HPLC-kolonner för normala och omvända fasseparationer.
Alternera selektivitet med lägre hydrofobicitet. Använda Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC Kolumner för normala och omvända fasseparationer.
  • Excellent peak shape
  • Outstanding sensitivity
  • Less retention for faster analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 175 Å
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L10
Stationär fas Cyano (CN)
Produktlinje Hypersil GOLD
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 4%
Kolumntyp Mixed Mode
Endcapped Yes
Fas Normal and Reversed Phase
Typ Analytical Column
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt