Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Behåll mycket polära och hydrofila analyter, som är svåra att analysera med konventionella C18-kolonner, med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC (hydrofil interaktionsvätskekromatografi) LC-kolonner. Dessa kolonner ger enkel separation utan behov av provderivatisering eller jonparreagens. Kolumnerna har enastående toppform och selektivitet och ger förbättrad känslighet för MS-detektering. Med 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar, Hypersil GOLD PEI HILIC Kolumner är idealiska för tillämpningar inom läkemedelsupptäckt, livsmedelstestning och miljöanalys.
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskassett, 4 st. |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | Uniguard Direct-Connection och fristående hållare |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 175Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.