Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523315 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11537971
Brand: Thermo Scientific™ 26505052130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll mycket polära och hydrofila analyter, som är svåra att analysera med konventionella C18-kolonner, med Hypersil GULD PEI HILIC LC Kolumner.
Behåll mycket polära och hydrofila analyter, som är svåra att analysera med konventionella C18-kolonner, med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC (hydrofil interaktionsvätskekromatografi) LC-kolonner. Dessa kolonner ger enkel separation utan behov av provderivatisering eller jonparreagens. Kolumnerna har enastående toppform och selektivitet och ger förbättrad känslighet för MS-detektering. Med 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar, Hypersil GOLD PEI HILIC Kolumner är idealiska för tillämpningar inom läkemedelsupptäckt, livsmedelstestning och miljöanalys.
Om Hypersil GULD familj av HPLC-kolonner:
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
Stationär fas Polyetylenimin
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 6%
Kolumntyp HILISK
Endcapped Nej
Fas HILISK
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.