Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 selektivitets-HPLC-kolonner
Produktkod. 10384323 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
1,9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
12 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Varje
96 product options available for selection
Product selection table with 96 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10384323 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10211625 30 mm 1 mm 3 μm Varje
10394463 30 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10508995 30 mm 3 mm 3 μm Varje
10764984 30 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10342595 50 mm 1 mm 3 μm Varje
10424413 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10293183 50 mm 3 mm 3 μm Varje
10658825 50 mm 4 mm 3 μm Varje
10089282 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10281225 100 mm 1 mm 3 μm Varje
10632864 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10304923 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10794546 100 mm 4 mm 3 μm Varje
10704556 150 mm 1 mm 3 μm Varje
10121223 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10131383 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10456844 150 mm 4 mm 3 μm Varje
10610564 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11528270 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
11808901 10 mm 2.1 mm 1.9μ m Paket med 3
10464613 20 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10305063 30 mm 1 mm 1.9μ m Varje
10049142 30 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10020213 50 mm 1 mm 1.9μ m Varje
10474783 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10345203 50 mm 3 mm 1.9μ m Varje
10169344 50 mm 4.6 mm 1.9μ m Varje
10715004 100 mm 1 mm 1.9μ m Varje
10734604 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10582465 100 mm 3 mm 1.9μ m Varje
10630204 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10446503 200 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10608705 10 mm 1 mm 3 μm Paket med 4
11518270 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10481365 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
10618705 10 mm 1 mm 5 μm Paket med 4
11538270 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
10544085 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
11548270 10 mm 4 mm 5 μm -
10107604 10 mm 10 mm 5 μm Paket med 3
10475163 30 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10668825 30 mm 3 mm 5 μm Varje
10008862 30 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10611334 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10191523 50 mm 3 mm 5 μm Varje
10611524 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10322725 50 mm 10 mm 5 μm Varje
10332485 50 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10037444 50 mm 30 mm 5 μm Varje
10517825 50 mm 50 mm 5 μm Varje
10140743 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10384723 100 mm 3 mm 5 μm Varje
10121033 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10312405 100 mm 10 mm 5 μm Varje
10077404 100 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10793216 100 mm 30 mm 5 μm Varje
10087404 100 mm 50 mm 5 μm Varje
10131033 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10795316 150 mm 3 mm 5 μm Varje
10313065 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10501695 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10281195 150 mm 10 mm 5 μm Varje
10437634 150 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10027174 150 mm 30 mm 5 μm Varje
10352975 150 mm 50 mm 5 μm Varje
10009102 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10352775 250 mm 3 mm 5 μm Varje
10506365 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10543035 250 mm 4.6 mm 5 μm -
10723996 250 mm 10 mm 5 μm Varje
10467634 250 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10724186 250 mm 30 mm 5 μm Varje
10372545 250 mm 50 mm 5 μm Varje
15240718 10 mm 10 mm 12 μm Paket med 3
10076344 10 mm 10 mm 12 μm Paket med 3
10578035 50 mm 10 mm 12 μm Varje
10078424 50 mm 21.2 mm 12 μm Varje
10743426 50 mm 30 mm 12 μm Varje
10699775 50 mm 50 mm 12 μm Varje
10392785 100 mm 10 mm 12 μm Varje
10272055 100 mm 21.2 mm 12 μm Varje
10698825 100 mm 30 mm 12 μm Varje
10382405 100 mm 50 mm 12 μm Varje
10417644 150 mm 10 mm 12 μm Varje
10508615 150 mm 21.2 mm 12 μm Varje
10008524 150 mm 30 mm 12 μm Varje
10639405 150 mm 50 mm 12 μm Varje
10363465 250 mm 10 mm 12 μm Varje
10609595 250 mm 21.2 mm 12 μm Varje
11508690 250 mm 30 mm 12 μm Varje
10713046 250 mm 50 mm 12 μm Varje
15260718 10 mm 20 mm 12 μm Varje
11528360 250 mm 3 mm 3 μm Varje
11827041 250 mm 4.6 mm 3 μm Varje
12626547 100 mm 4.6 mm 1,9 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 96 options available.
96 options
Produktkod. 10384323 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25003104630
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-10-2026
Använd dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner för att generera exceptionell toppform och upplösning för HPLC- och LC/MS-analyser med hjälp av generiska gradienter
Uppnå exceptionell toppform och upplösning för dina HPLC- och LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-kolonner. Dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner ger en betydande minskning av toppsvans med användning av generiska gradienter med C18-selektivitet. Med sin utmärkta upplösning, effektivitet och känslighet, Hypersil GULD-kolumner ger dig förtroende för noggrannheten och kvaliteten på dina analytiska data.
Romanbindning
  • Proprietär derivatisering och endcapping
  • C18 (USP L1) selektivitet
pH-stabilitet
  • Robust prestanda vid högt pH
  • Utmärkt kolonnstabilitet vid lågt pH
Flexibla format
  • Javelin HTS-kolonner för höggenomströmningsscreening
  • Semi-preparativa kolonner med 12 μm partiklar tillgängliga
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kolumnkemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för högkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fullt porös
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 11
Porstorlek 175Å
Kvantitet Vardera
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18 Selektivitet
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.