Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 selektivitets-HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå exceptionell toppform och upplösning för dina HPLC- och LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-kolonner. Dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner ger en betydande minskning av toppsvans med användning av generiska gradienter med C18-selektivitet. Med sin utmärkta upplösning, effektivitet och känslighet, Hypersil GULD-kolumner ger dig förtroende för noggrannheten och kvaliteten på dina analytiska data.
- Proprietär derivatisering och slutkapning
- C18 (USP L1) selektivitet
- Robust prestanda vid högt pH
- Utmärkt kolonnstabilitet vid lågt pH
- Javeliv HTS-kolonner för screening med hög genomströmning
- Semi-preparativa kolonner med 12 μm partiklar tillgängliga
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Flödeshastighet | 0,5 ml/min |
| För användning med | LC/MS |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Max. Tryck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstorlek | 1.9μ m |
| pH | 1 till 11 |
| Porstorlek | 175Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.