Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 selektivitets-HPLC-kolonner
Produktkod. 10608705 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
12 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10608705
Brand: Thermo Scientific™ 25003011001
Bara null kvar
Add to basket
Add to basket
Använd dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner för att generera exceptionell toppform och upplösning för HPLC- och LC/MS-analyser med hjälp av generiska gradienter
Uppnå exceptionell toppform och upplösning för dina HPLC- och LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-kolonner. Dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner ger en betydande minskning av toppsvans med användning av generiska gradienter med C18-selektivitet. Med sin utmärkta upplösning, effektivitet och känslighet, Hypersil GULD-kolumner ger dig förtroende för noggrannheten och kvaliteten på dina analytiska data.
Roman Bonding
  • Proprietär derivatisering och slutkapning
  • C18 (USP L1) selektivitet
pH-stabilitet
  • Robust prestanda vid högt pH
  • Utmärkt kolonnstabilitet vid lågt pH
Flexibla format
  • Javeliv HTS-kolonner för screening med hög genomströmning
  • Semi-preparativa kolonner med 12 μm partiklar tillgängliga
Om Hypersil GULD Familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 1 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 1 till 11
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18 Selektivitet
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.