Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 selektivitets-HPLC-kolonner
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18 selektivitets-HPLC-kolonner
Produktkod. 12626547 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Product Code. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | Unit Size |
|---|---|---|---|---|
| 12626547 | 100 mm | 4.6 mm | 1,9 μm | Varje |
| 10211625 | 30 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10394463 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10508995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10764984 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10342595 | 50 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10424413 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10293183 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10658825 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10089282 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10281225 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10632864 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10304923 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10794546 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10384323 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 10704556 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Varje |
| 10121223 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 10131383 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 10456844 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Varje |
| 10610564 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 11528270 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11808901 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Paket med 3 |
| 10464613 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10305063 | 30 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10049142 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10020213 | 50 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10474783 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10345203 | 50 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10169344 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10715004 | 100 mm | 1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10734604 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10582465 | 100 mm | 3 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10630204 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10446503 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9μ m | Varje |
| 10608705 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 11518270 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10481365 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Paket med 4 |
| 10618705 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 11538270 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 10544085 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 11548270 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | - |
| 10107604 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | Paket med 3 |
| 10475163 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10668825 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10008862 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10611334 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10191523 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10611524 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10322725 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10332485 | 50 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10037444 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10517825 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10140743 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10384723 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10121033 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10312405 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10077404 | 100 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10793216 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10087404 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10131033 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10795316 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10313065 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10501695 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 10281195 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10437634 | 150 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10027174 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10352975 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 10009102 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 10352775 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 10506365 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 10543035 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | - |
| 10723996 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Varje |
| 10467634 | 250 mm | 21.2 mm | 5 μm | Varje |
| 10724186 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | Varje |
| 10372545 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | Varje |
| 15240718 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | Paket med 3 |
| 10076344 | 10 mm | 10 mm | 12 μm | Paket med 3 |
| 10578035 | 50 mm | 10 mm | 12 μm | Varje |
| 10078424 | 50 mm | 21.2 mm | 12 μm | Varje |
| 10743426 | 50 mm | 30 mm | 12 μm | Varje |
| 10699775 | 50 mm | 50 mm | 12 μm | Varje |
| 10392785 | 100 mm | 10 mm | 12 μm | Varje |
| 10272055 | 100 mm | 21.2 mm | 12 μm | Varje |
| 10698825 | 100 mm | 30 mm | 12 μm | Varje |
| 10382405 | 100 mm | 50 mm | 12 μm | Varje |
| 10417644 | 150 mm | 10 mm | 12 μm | Varje |
| 10508615 | 150 mm | 21.2 mm | 12 μm | Varje |
| 10008524 | 150 mm | 30 mm | 12 μm | Varje |
| 10639405 | 150 mm | 50 mm | 12 μm | Varje |
| 10363465 | 250 mm | 10 mm | 12 μm | Varje |
| 10609595 | 250 mm | 21.2 mm | 12 μm | Varje |
| 11508690 | 250 mm | 30 mm | 12 μm | Varje |
| 10713046 | 250 mm | 50 mm | 12 μm | Varje |
| 15260718 | 10 mm | 20 mm | 12 μm | Varje |
| 11528360 | 250 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 11827041 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
Logga inför att se lagersaldo.
Description
Uppnå exceptionell toppform och upplösning för dina HPLC- och LC/MS-applikationer med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC-kolonner. Dessa ändkapslade, ultrarena, kiseldioxidbaserade kolonner ger en betydande minskning av toppsvans med användning av generiska gradienter med C18-selektivitet. Med sin utmärkta upplösning, effektivitet och känslighet, Hypersil GULD-kolumner ger dig förtroende för noggrannheten och kvaliteten på dina analytiska data.
Romanbindning
- Proprietär derivatisering och endcapping
- C18 (USP L1) selektivitet
pH-stabilitet
- Robust prestanda vid högt pH
- Utmärkt kolonnstabilitet vid lågt pH
Flexibla format
- Javelin HTS-kolonner för höggenomströmningsscreening
- Semi-preparativa kolonner med 12 μm partiklar tillgängliga
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolonner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kolumnkemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILLIC eller normalfaskromatografi.
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för högkapacitetsscreening
- 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifications
Specifications
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelform | Fullt porös |
| Partikelstorlek | 1,9 μm |
| pH | 1 till 11 |
| Porstorlek | 175 Å |
| Kvantitet | Vardera |
| Ytarea | 220 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18-selektivitet |
| Produktlinje | Hypersil GULD |
| Förpackningsmaterial | Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 10% |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Material | Stainless Steel |
| Teknik | Reversed Phase HPLC |
| Show More Show Less |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.