Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Peptid-HPLC-kolonn
Produktkod. 17916092 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
Max. Tryck:
14503 psi (1000 bar)
21756 psi (1500 bar)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Max. Tryck
17916092 150 mm 21756 psi (1500 bar)
17906092 50 mm 14503 psi (1000 bar)
17926092 100 mm 21756 psi (1500 bar)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17916092 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26002152130
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hypersil GOLD™ Peptidprestanda säkerställs av vår dubbla kvalitetsbekräftelse, som utförs på både neutrala föreningar och på en Cytokrom C-nedbrytning.
Lös peptidutmaningar med en kolumn - NYTT Hypersil GULD Peptid .
Uppnå konsekvent retention av alla peptider, inklusive hydrofila, och lös deamiderade arter. Denna kolumn är designad för stabilitet och konsistens från lot till lot och uppfyller behoven för biofarmaceutisk produktutveckling och tillverkningskontroll.
Hypersil GOLD Peptidkolonnprestanda säkerställs genom dubbel kvalitetsbekräftelse, inklusive ett peptidbaserat QC-test, säkerställer förtroende för ultraren kiseldioxid, ligandbindning och kolonnpackning för oöverträffad sekvenstäckning och högre toppkapacitet jämfört med andra peptidkolonner.
Konsekventa, pålitliga resultat
Njut av utmärkt reproducerbarhet med minimal RSD%, vilket säkerställer konsekvens från kolumn till kolumn och tomt till tomt.
Optimerad peptidretention – Behåll mer, upptäck mer
Vår kolumn håller unikt hydrofila peptider och säkerställer att ingen kritisk data missas.
Exceptionell toppkapacitet – Separat med överlägsenhet
Uppnå högre toppkapacitet för detaljerade och tydliga separationer, så att varje komponent är tydligt löst.
Avancerad PTM-analys – Tyda komplexa modifieringar
Effektivt separera viktiga posttranslationella modifieringar som deamidering, vilket är avgörande för djupgående proteinanalys. Utmärkt toppform för peptider som använder antingen FA- eller TFA-innehållande cellfaser.
Oöverträffad sekvenstäckning – se hela bilden
Hög sekvenstäckning ger en omfattande analys som avslöjar den verkliga komplexiteten i dina prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med UHPLC
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 21756 psi (1500 bar)
Partikelform Fullt porös
Partikelstorlek 1,9 μm
pH 2 till 11
Porstorlek 175Å
Kvantitet Vardera
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18-selektivitetspeptid
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
För användning med (applikation) Peptid