Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC-kolonner
Produktkod. 11538290 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Varje
54 product options available for selection
Product selection table with 54 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
11538290 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10067364 100 mm 10 mm 5 μm Varje
10322885 100 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10149344 100 mm 30 mm 5 μm Varje
10765526 100 mm 50 mm 5 μm Varje
10231915 150 mm 10 mm 5 μm Varje
10291955 150 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10579565 150 mm 30 mm 5 μm Varje
10589565 150 mm 50 mm 5 μm Varje
10058424 250 mm 21.2 mm 5 μm Varje
10568035 250 mm 30 mm 5 μm Varje
10201825 250 mm 50 mm 5 μm Varje
11508710 50 mm 50 mm 5 μm Varje
11598700 50 mm 30 mm 5 μm Varje
11588700 50 mm 21.2 mm 5 μm Varje
11578700 50 mm 10 mm 5 μm Varje
10371015 10 mm 10 mm 5 μm Paket med 3
10619285 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
10270055 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10734657 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
11528290 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10486764 10 mm 1 mm 3 μm Paket med 4
10774984 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10559555 150 mm 4 mm 3 μm Varje
10229944 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10233223 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10642864 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10473415 100 mm 3 mm 3 μm Varje
10304473 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10250665 100 mm 1 mm 3 μm Varje
11952458 50 mm 3 mm 3 μm Varje
10641904 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10260995 30 mm 3 mm 3 μm Varje
10253193 200 mm 2.1 mm 1.9 μm Varje
10706354 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10531135 100 mm 3 mm 1.9μ m Varje
10583025 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10269504 50 mm 4.6 mm 1.9 μm Varje
10435943 50 mm 3 mm 1.9μ m Varje
10661134 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10465753 50 mm 1 mm 1.9 μm Varje
10670774 20 mm 2.1 mm 1.9 μm Varje
10523435 100 mm 1 mm 1.9 μm Varje
10141033 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10159194 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10078902 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10068902 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10418574 150 mm 4 mm 5 μm Varje
10220815 150 mm 3 mm 5 μm Varje
10724414 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10621524 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10704756 100 mm 3 mm 5 μm Varje
10620564 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10131223 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 54 options available.
54 options
Produktkod. 11538290 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25405014001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar inklusive bekämpningsmedel.
Analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar och icke-halogenerade polära föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorfenyl) HPLC-kolonner. Dessa kolonner ger en alternativ selektivitet till C18-kolonner i omvändfastillämpningar med utmärkt toppform och känslighet.
Unik selektivitet
  • Ökad retention och selektivitet för positionsisomerer av halogenerade föreningar
  • Utmärkt selektiv analys av icke-halogenerade föreningar, särskilt polära föreningar som innehåller hydroxyl-, karboxyl-, nitro- eller andra polära grupper
  • Effektiv separation av svåra blandningar som innehåller närbesläktade halogenerade och polära föreningar
Införandet av en fluorgrupp i den stationära fasen orsakar betydande förändringar i interaktion mellan löst ämne och stationär fas och ökar selektiviteten och extra retention.
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med Uniguard Direct-Connection och fristående hållare
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L43
Stationär fas PFP (Pentafluorfenylpropyl)
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.