Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC-kolonner
Produktkod. 11952458 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
Partikelstorlek:
1.9 μm
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11952458
Brand: Thermo Scientific™ 25403053030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar inklusive bekämpningsmedel.
Analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar och icke-halogenerade polära föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorfenyl) HPLC-kolonner. Dessa kolonner ger en alternativ selektivitet till C18-kolonner i omvändfastillämpningar med utmärkt toppform och känslighet.
Unik selektivitet
  • Ökad retention och selektivitet för positionsisomerer av halogenerade föreningar
  • Utmärkt selektiv analys av icke-halogenerade föreningar, särskilt polära föreningar som innehåller hydroxyl-, karboxyl-, nitro- eller andra polära grupper
  • Effektiv separation av svåra blandningar som innehåller närbesläktade halogenerade och polära föreningar
Införandet av en fluorgrupp i den stationära fasen orsakar betydande förändringar i interaktion mellan löst ämne och stationär fas och ökar selektiviteten och extra retention.
Om Hypersil GOLD familj av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L43
Stationär fas PFP (Pentafluorfenylpropyl)
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 8%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.