Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Används för att analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar inklusive bekämpningsmedel.
Analysera svårupplösta blandningar av halogenerade föreningar och icke-halogenerade polära föreningar med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorfenyl) HPLC-kolonner. Dessa kolonner ger en alternativ selektivitet till C18-kolonner i omvändfastillämpningar med utmärkt toppform och känslighet.
- Increased retention and selectivity for positional isomers of halogenated compounds
- Excellent selective analysis of non-halogenated compounds, in particular polar compounds containing hydroxyl, carboxyl, nitro, or other polar groups
- Efficient separation of difficult mixtures containing closely related halogenated and polar compounds
The introduction of a fluorine group into the stationary phase causes significant changes in solute-stationary phase interaction and increases the selectivity and extra retention.
About the Hypersil GOLD family of HPLC columnsMeet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3, and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Preparative Column |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Porstorlek | 175 Å |
| Ytarea | 220 m²/g |
| Temperatur | 60°C |
| USP typ | L43 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.