Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX HPLC-kolonner
Produktkod. 10333065 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10333065
Brand: Thermo Scientific™ 26305254030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analysera mindre organiska molekyler, inklusive nukleotider och organiska syror, snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC Kolumner.
Analysera mindre organiska molekyler, inklusive nukleotider och organiska syror, snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX LC kolumner. Dessa kvartära aminstarka anjonbytarkolonner är mycket stabila för vattenhaltiga och mobila faser med lågt pH. Baserat på högren kiseldioxid bunden med en jonbytarligand, Hypersil GOLD SAX LC-pelare ger enastående toppform och känslighet.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4 mm
Flödeshastighet 0.8 mL/min
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 175 Å
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L14
Stationär fas Quaternary Amine
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 2.5%
Kolumntyp Ion Exchange
Endcapped Yes
Fas Ion Exchange
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.