Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX HPLC-kolonner
Produktkod. 10754257 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10754257
Brand: Thermo Scientific™ 26302152130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera mindre organiska molekyler, inklusive nukleotider och organiska syror, snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil™ GOLD SAX LC Kolumner.
Analysera mindre organiska molekyler, inklusive nukleotider och organiska syror, snabbt och effektivt med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX LC kolumner. Dessa kvartära aminstarka anjonbytarkolonner är mycket stabila för vattenhaltiga och mobila faser med lågt pH. Baserat på högren kiseldioxid bunden med en jonbytarligand, Hypersil GOLD SAX LC-pelare ger enastående toppform och känslighet.
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
Möt utmaningarna med modern kromatografi med toppmoderna kolumner som ger enastående prestanda och konsekventa separationer. Tolv olika kemier finns tillgängliga så att du kan optimera separationer och maximera produktiviteten. Få enastående toppformer i omvänd fas, jonbyte, HILIC eller normalfaskromatografi.
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för screening med hög genomströmning
  • 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Flödeshastighet 0,5 ml/min
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 18130 psi (1250 bar)
Partikelstorlek 1.9μ m
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L14
Stationär fas Kvartär amin
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 2.5%
Kolumntyp Jonbyte
Endcapped Ja
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.