Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silika HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå enastående toppform och känslighet med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC-kolonner. Det obundna, mycket rena, basdeaktiverade kiseldioxidmediet separerar effektivt opolära och måttligt polära organiska föreningar genom normalfaskromatografi. Tillgängliga μ1,9 m partikelstorlekskolonner kan förbättra hastigheten och effektiviteten i dina applikationer.
- Tolv olika kemier finns tillgängliga
- Utmärkt toppsymmetri
- Smala toppar för enastående effektivitet
- Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
- Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
- Lösningar för screening med hög genomströmning
- 1,9, 3 och μ5 m partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 175Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L3 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.