Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silika HPLC-kolonner
Produktkod. 10774077 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.9μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10774077 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10311535 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10279644 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10311125 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10167474 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10437534 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10556955 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
10360835 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10498674 200 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10341165 150 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10065884 100 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10722157 50 mm 2.1 mm 1.9μ m Varje
10157894 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10127624 150 mm 3 mm 3 μm Varje
10764447 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10331545 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10066264 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10076744 30 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10524125 30 mm 2.1 mm 3 μm Varje
10289124 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10629865 10 mm 3 mm 3 μm Paket med 4
10371105 10 mm 2.1 mm 3 μm Paket med 4
10648905 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
10555425 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 10774077 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25105254030
Beräknad leverans: 29-09-2026
Separera effektivt opolära och måttligt polära organiska föreningar genom normalfaskromatografi med användning av Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC-kolonner.
Uppnå enastående toppform och känslighet med Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC-kolonner. Det obundna, mycket rena, basdeaktiverade kiseldioxidmediet separerar effektivt opolära och måttligt polära organiska föreningar genom normalfaskromatografi. Tillgängliga μ1,9 m partikelstorlekskolonner kan förbättra hastigheten och effektiviteten i dina applikationer.
Om Hypersil GOLD-familjen av HPLC-kolonner
  • Tolv olika kemier finns tillgängliga
  • Utmärkt toppsymmetri
  • Smala toppar för enastående effektivitet
  • Förbättrad känslighet och förbättrad upplösning
  • Exceptionell reproducerbarhet för tillförlitlig kromatografi, kolumn efter kolumn
  • Lösningar för högkapacitetsscreening
  • 1,9, 3 och 5 μm partikelstorlekar för alla dina separationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelform Fullt porös
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 175Å
Kvantitet Vardera
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L3
Stationär fas Kiseldioxid
Produktlinje Hypersil GULD
Förpackningsmaterial Ultrapure Kiseldioxid
Endcapped Nej
Fas Normalfas och HILIC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.