Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ UHPLC-kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå ännu större kraft för separation, hastighet och genomströmning för retention och upplösning av polära analyter genom att använda Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ aQ UHPLC-kolumner. Dessa pelare utvecklades i samband med Vanquish UHPLC-systemet för att dra fördel av systemets utökade tryckkapacitet och robusthet. Resultatet är en ny nivå av separation, hastighet och genomströmning som löser analytiska utmaningar med att analysera komplexa matriser med vätskekromatografi (LC) och LC-MS.
Det utökade utbudet av Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH , och Hypersil GULD VANQUISH UHPLC-kolumner erbjuder ett bredare utbud av selektivitets- och formatalternativ för att tillfredsställa olika UHPLC-applikationskrav. Dessa kolumner levererar:
- Bättre separationer: hög effektivitet möjliggör separation av mycket komplex blandning
- Fler resultat: Hög effektivitet vid höga flödeshastigheter
- Enklare interaktioner: Sömlös arbetsflödeslösning, för enkla och enkla separationer
- Bredare möjligheter: Brett utbud av kolumnselektiviteter och format
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | HILISK |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstorlek | 1.9μ m |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 175Å |
| Kvantitet | Varje |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Visa mer |