Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grön PAH HPLC-kolonner
Produktkod. p-4522973 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Stationär fas:
Fenyl (Ph)
Proprietär
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10017884
Brand: Thermo Scientific™ 31103102130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för snabb analys av polyaromatiska kolväten (PAH). De har skräddarsydd alkylbunden kiseldioxid med hög kolbelastning för utmärkt prestanda.
Analysera snabbt polyaromatiska kolväten (PAH) med Thermo Scientific™ Hypersil™ Grön Grön PAH LC-kolumner. Dessa korta, snabba kolonner har specialanpassad alkylbunden kiseldioxid med hög kolhalt och kan analysera 16 PAH på fyra minuter. Optimerad för EPA Method 610: Polynukleära aromatiska kolväten, dessa kolonner ger utmärkt prestanda.
Stort utbud av kolumndimensioner för att möta dina PAH Analysbehov
  • 3,0 μm partikelstorlek tillgänglig i 2,1, 3,0 och 4,6 mm diametrar och 10, 100 och 150 mm längder
  • 5,0 μm partikelstorlek tillgänglig i 4,6 mm diameter och 10, 100, 150 och 250 mm längder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas Fenyl (Ph)
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 14%
Kolumntyp PAH Analys
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Typ Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.