Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ Grön PAH HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera snabbt polyaromatiska kolväten (PAH) med Thermo Scientific™ Hypersil™ Grön Grön PAH LC-kolumner. Dessa korta, snabba kolonner har specialanpassad alkylbunden kiseldioxid med hög kolhalt och kan analysera 16 PAH på fyra minuter. Optimerad för EPA Method 610: Polynukleära aromatiska kolväten, dessa kolonner ger utmärkt prestanda.
- 3,0 μm partikelstorlek tillgänglig i 2,1, 3,0 och 4,6 mm diametrar och 10, 100 och 150 mm längder
- 5,0 μm partikelstorlek tillgänglig i 4,6 mm diameter och 10, 100, 150 och 250 mm längder
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.