Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 5μm Particle Size
Produktkod. 11577471 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11577471
Brand: Thermo Scientific™ 30305124630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Have a monolayer coverage of C8 alkyl chain chemically bonded onto the silica surface for a reproducible and efficient stationary phase
  • Pålitlig, mindre retentionsfas
  • Lång pelarlivslängd, även under grundläggande förhållanden
  • Tillverkad under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer
  • Prisvärd
Uppfyllande
Tillverkad under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 125 mm
Partikelstorlek 5 μm
Porstorlek 120 Å
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Kolbelastning 6.5%
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas