Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 10776334 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10776334
Brand: Thermo Scientific™ 30305154630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd som en allmän C8-fas för sura och neutrala analyter, med minskad silanolaktivitet
För tillförlitlig, prisvärd analys av mer hydrofoba analyter som små peptider och proteiner, läkemedel, steroider och miljöprover, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 C8 HPLC-kolonner.
Hypersil stationära faser är erkända som en HPLC-industristandard. Ett bevisat effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 riktlinjer.
För separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 kolumner som ett alternativ.
  • Pålitlig, mindre retentionsfas
  • Lång pelarlivslängd, även under grundläggande förhållanden
  • Tillverkad under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer
  • Prisvärd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 6.5%
Kolumntyp Omvänd fas
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.