Beskrivning
Använd som en allmän C8-fas för sura och neutrala analyter.
För tillförlitlig, prisvärd analys av mer hydrofoba analyter som små peptider och proteiner, läkemedel, steroider och miljöprover, använd Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 HPLC-kolonner.
Erkänd som en HPLC industristandard, Hypersil stationära faser är bevisade effektiva analysverktyg. Klassisk Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 riktlinjer.
För separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 kolumner som ett alternativ.
- Tillförlitlig, mindre retentiv fas
- Långa kolonnelivslängder, även under grundläggande förhållanden
- Tillverkad enligt ISO kvalitetsriktlinjer 9001-2000
- Prisvärt
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Finns också på 10 μm. Ring kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m²/g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L7 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.