Beskrivning
- Pålitlig, mindre retentionsfas
- Lång pelarlivslängd, även under grundläggande förhållanden
- Tillverkad under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer
- Prisvärd
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 120 Å |
| Ytarea | 170 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L7 |
| Show More |