Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC Kolumn, 5 μm
Produktkod. p-7139572 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
200 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11597461
Brand: Thermo Scientific™ 30205204630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Analysera tillförlitligt måttligt hydrofoba analyter som små peptider och proteiner, läkemedel, steroider och miljöprover.
  • Pålitlig, mindre retentionsfas
  • Lång pelarlivslängd, även under grundläggande förhållanden
  • Tillverkad under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer
  • Prisvärd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 170 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 6.5%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Nej
Fas Omvänd fas