Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolumn
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög effektivitet och beprövad reproducerbarhet
- Exceptionellt pålitlig
- Separation av ett brett spektrum av föreningar, inklusive opolära, måttligt polära och lipofila föreningar som triglycerider
- Tillverkad under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 80Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Visa mer |