Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Används som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter separerade under svåra driftsförhållanden.
Använd denna väl beprövade, pålitliga L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC-kolonner är ett alternativ till äldre kolumnmärken som ofta refereras till i validerade metoder.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolumner.
- Baserat på typ A kiseldioxid
- Utmärkt reproducerbarhet
- Selektivitet över ett brett spektrum av applikationer
- Tillverkad under ISO 9001:2000 kvalitetsriktlinjer
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| För användning med | HPLC |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 80Å |
| Ytarea | 220 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.