Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolumner
Produktkod. 10528615 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10528615
Brand: Thermo Scientific™ 31605153030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter separerade under svåra driftsförhållanden.
Använd denna väl beprövade, pålitliga L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC-kolonner är ett alternativ till äldre kolumnmärken som ofta refereras till i validerade metoder.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolumner.
  • Based on type A silica
  • Excellent reproducibility
  • Selectivity over wide range of applications
  • Manufactured under ISO 9001:2000 quality guidelines
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 80 Å
Ytarea 220 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil Classical
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous Type A Silica
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Reversed Phase
Endcapped Yes
Fas Reversed Phase
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.