Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolumner
Produktkod. 10552075 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
10552075 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10211155 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11527511 125 mm 4 mm 5 μm Varje
10130793 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10745374 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
10678913 250 mm 4 mm 5 μm Varje
10640056 10 mm 4 mm 3 μm Paket med 4
10097354 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10007514 100 mm 4 mm 3 μm Varje
10677893 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10212105 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
10361155 10 mm 4.6 mm 5 μm Paket med 4
10528615 150 mm 3 mm 5 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10552075 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 31605254630
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter separerade under svåra driftsförhållanden.
Använd denna väl beprövade, pålitliga L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC-kolonner är ett alternativ till äldre kolumnmärken som ofta refereras till i validerade metoder.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolumner.
  • Baserat på typ A kiseldioxid
  • Utmärkt reproducerbarhet
  • Selektivitet över ett brett spektrum av applikationer
  • Tillverkad under ISO 9001:2000 kvalitetsriktlinjer
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 80Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.