Läs mer
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 kolumner
Produktkod. 10640056 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10640056
Brand: Thermo Scientific™ 31603014001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används som en allmän C18-fas för sura och neutrala analyter separerade under svåra driftsförhållanden.
Använd denna väl beprövade, pålitliga L1. Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 HPLC-kolonner är ett alternativ till äldre kolumnmärken som ofta refereras till i validerade metoder.
Hypersil stationära faser är erkända som en industristandard inom HPLC. Beprövad som ett effektivt analysverktyg, klassiskt Hypersil faserna är väletablerade och refererade till i HPLC-metoder. Kvaliteten säkerställs genom tillverkning under ISO 9001-2000 kvalitetsriktlinjer.
För mer utmanande separationer som kräver förbättrad kromatografisk prestanda, använd Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ kolumner.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
  • Finns i förpackningar om 4
Funktioner hos ODS-2 Solid Phase
  • Baserat på typ A kiseldioxid
  • Utmärkt reproducerbarhet
  • Selektivitet över ett brett spektrum av applikationer
  • Tillverkad under ISO 9001:2000 kvalitetsriktlinjer
Krävs
Thermo Scientific Uniguard™ direktanslutning eller fristående hållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skyddskassett, 4 st.
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med Uniguard Direct-Connection och fristående hållare
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 80Å
Ytarea 220 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Hypersil klassisk
Förpackningsmaterial Sfärisk, helporös typ A-kiseldioxid
Kolbelastning 11%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.